특징
Holds 4 x flasks
제조업체/상표
Ace Glass 9594-12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
Four holes for all Ace microscale reaction vials and one hole for a thermometer. 27/8in. square × 3/4in. thick.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.