Solid Phase Micro-Extraction (SPME)
고체상 미량추출법(SMPE)은 용도가 다양한 무용매 시료 전처리 기술입니다. 흡착/흡수 및 탈착의 원리에 의해 작동하며, 검체 내 분석물을 농축하기 위해 추출상으로 코팅된 파이버를 사용합니다. 분석물의 수집, 분리 및 농축을 하나의 단계에서 성공적으로 병행합니다. SPME는 환경 휘발물, 식품 및 음료, 향료 및 향수, 법의학 및 독성학 그리고 의약 검체 수집 광범위하게 사용됩니다.
Products
스마트 SPME 파이버
스마트 SPME 파이버는 정확하고, 신뢰할 수 있으며, 일관성 있는 결과를 위해 기존 SPME 코팅부터 스마트 SPME 형식에 이르기까지 자사의 전문가 및 혁신을 확장한 제품입니다. Carboxen® 파이버, 이중 코팅 파이버 또는 과코팅 파이버를 포함한 자사의 스마트 파이버는 고유한 칩을 장착하여 원활한 시료 전처리 및 다음을 포함한 이점을 제공합니다.
- 사용, 스트로크 수, 작동 날짜 및 온도 노출을 확인하기 위한 추적성
- 고처리량 시료 전처리
- 각 파이버 코팅에 대한 올바른 매개변수 자동 적용
더 자세한 내용은 자동 시료 수집을 위한 스마트 SPME 파이버를 확인하십시오.
니티놀코어 SPME 파이버
SPME 파이버의 니티놀코어는 파이버 성능 및 크로마토그래피 결과의 정밀성을 향상시킵니다. Carboxen®/Polydimethylsiloxane(CAR/PDMS) 또는 Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene(PDMS/DVB) 코팅된 파이버는 니티놀코어와 함께 사용할 수 있습니다. 니티놀 파이버의 기타 이점은 다음을 포함합니다.
- 향상된 로트 간 및 파이버 간 재현성
- 보다 높은 파이버 내구성
- 용융 실리카 코어 파이버와 유사한 선택성 및 비활성
더 자세한 내용은 니티놀코어 SPME 파이버를 확인하십시오.
오버코팅(OC) SPME 파이버
파이버 오버코팅은 매트릭스 구성요소로부터 SPME 파이버를 보호하기 위한 새로운 파이버 코팅 기술입니다. 이 기술로 복잡한 샘플에 섬유를 직접 담가 보다 효율적인 추출을 보장합니다(예: 반휘발성 화합물). 폴리디메틸실록산(PDMS)은 PDMS/디비닐벤젠(DVB) 파이버를 오버코팅하는 데 사용됩니다. 이렇게 코팅된 파이버는 물리적으로 더 견고하고 화학적 오염에 강하며 접착성 매트릭스 제거를 위한 효율적 세척을 가능케 합니다.
BioSPME
BioSPME 기술은 혈장 단백질 결합 연구 및 기타 유리 분석물 분석에 이용되는 현재 생물분석 시료 전처리 기술에 비해 속도 및 단순성이 크게 향상되었습니다. Supel™ BioSPME 기기의 주요 이점은 다음을 포함합니다.
- 급속 평형 투석법에 비교해 3배 더 신속한 작업공정
- 표준 소모품과 호환성이 있는 범용 96핀 형식
- 전체 자동화 및 수동 작동이 가능한 간단한 작업공정
더 자세한 내용은 Supel™ BioSPME 96-핀 장치를 확인하십시오.