주요 문서
3135-U
Supelco
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
동의어(들):
Air Sampling Pump Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 2 ea
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
공기 시료수집 기기
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)