주요 문서
24856
Supelco
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing
pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
포장
pkg of 10 ea
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)