material
clear glass vial (vial only)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 10-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
The inside diameter of vials vary with the manufacture. The following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
- 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
- 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
- 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.