주요 문서
29436-U
Supelco
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.25 mL, clear glass insert (no spring required), conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass insert (no spring required)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 31 mm
용적
0.25 mL
피팅
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)