주요 문서
28432-U
Supelco
24 mm/24 mm Polypropylene Viton® Connector
pk of 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
설명
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
Quality Level
포장
pk of 6
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)