주요 문서
28411-U
Supelco
6.35 mm/6.35 mm Union
PTFE, pk of 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
material
PTFE
설명
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
포장
pk of 3
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)