주요 문서
28021-U
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 50 ea
직경
9 mm ( 11/32 in.)
호환성
for use with Varian CP-1177
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
법적 정보
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)