주요 문서
27213
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Vials may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)