주요 문서
24153
Supelco
TCEP Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
동의어(들):
TCEP, 60M .44UM .25MM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Quality Level
파라미터
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
142
df
0.44 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
60 m × 0.25 mm
기질 활성군
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
응용 분야
chemicals and industrial polymers
컬럼 유형
capillary highly polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: The unique chemistry of the phase allows for specialized separations. It is often used for analyses of alcohols and aromatics in mineral spirits, aliphatic constituents in gasoline, impurities in individual aromatics, and oxygenates.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
Temp. Limits:
  • Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)