주요 문서
G005320
GC Analysis of Aromatics in Reformulated Gasoline on TCEP
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: TCEP, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.44 μm (24153)
oven: 50 °C (3 min), 10 °C/min to 140 °C (35 min)
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 170 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec constant
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner inlet liner with taper
sample: Reformulated gasoline
응용 분야
petroleum
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)