주요 문서
21992
Supelco
Static Dilution Bottle w/ Mininert® Valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
포장
pkg of 1 bottle
Quality Level
기술
active air sampling: suitable
플라스크 용적
2 L
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
  • Static dilution bottle w/ Mininert® valve features a two liter round bottomed flask with a threaded neck.
  • Use the static dilution bottle to prepare gaseous volatile organic standards, using a technique developed by the US EPA for air analyses.
특징 및 장점
MinInert valve included
법적 정보
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)