주요 문서
21038
Supelco
Quartz Filter, 32mm diameter
(d)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
포장
pkg of 10 ea
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)