주요 문서
21033
Supelco
Filter Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
포장
pkg of 1 ea
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)