주요 문서
97786-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 50 g, tube volume 150 mL, pkg of 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NC.05
구성
bed wt., 50 g
포장
pkg of 10
기술
LPLC: suitable
튜브 용적
150 mL
기질 활성군
Spherical Silica
입자 크기
20-45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)