주요 문서
08196
Supelco
Isobutyryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D9H12NO4
Molecular Weight:
240.34
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(C(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
[O-]C(C[C@@H](OC(C(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
LRCNOZRCYBNMEP-OAMZOEAISA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)