동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
53 °C
density
0.813 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-29 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.