바이오마커 및 대사체 표준물
대사체학은 기질, 중간체, 제품으로써 대사물이라 불리는 소분자 등 생물학적 시스템 내에서 발생하는 화학 과정을 연구합니다.
자사는 질량 분광법 기반 대사체학 및 바이오마커 시험 용도에 적합한 광범위한 분석 표준물을 제공합니다. 이러한 용도에는 대사 프로파일링, 지문 채취, 임상 및 진단 검사, 임상 관련 새로운 바이오마커 식별을 위한 대상 분석, 질병 대상의 제약 연구, 내분비학이 포함됩니다. 자사의 대사체학 및 바이오마커 분석 표준에는 DNA/RNA 올리고와 같은 임상적으로 중요한 내생 화합물, 아미노산, 지질, 탄수화물, 담산 및 비타민 D의 대사물, 카테콜아민 및 신경전달물질, 남성, 여성, 신생아, 갑상선 호르몬이 포함됩니다.
Products
관련 제품 문헌
호르몬
호르몬은 다세포 생물체에서 생성된 신호를 전달하는 분자입니다. 자사의 광범위한 호르몬에는 식품 내 잔류 호르몬 분석을 위한 VETRANAL® 브랜드의 Cerilliant® 인증 참조 물질(CRM) 용액솨 분석 표준이 포함됩니다. 해당 표준은 순수 그리고 용액 형태로 제공되며 HPLC 및 GC와 호환됩니다.
아미노산 대사물
자사의 광범위한 아미노산 대사물에는 대사 연구를 위한 인증 참조 물질(CRM) 용액 그리고 다양한 아실글리신 및 아실카르니틴을 포함한 분석 표준물이 포함됩니다.
히드록시비타민 D
히드록시비타민 D는 매우 안정적인 비타민D 대사물입니다. 이것은 혈액 속의 비타민D 수치를 임상적으로 측정하는 지표로 널리 사용됩니다. 자사의 25-하이드록시비타민 D 표준물은 고유한 형태뿐만 아니라 동위원소로 표지된 형태의 인증 참조 물질 용액을 제공합니다.
카테콜라민 및 생체 아민
카테콜라민은 부신에서 생성된 아민으로 신경전달물질뿐만 아니라 호르몬으로도 작용합니다. 카테콜라민의 예로는 도파민, 에피네프린(아드레날린), 노르에피네프린(노르아드레날린) 등이 있습니다. 모든 카테콜라민은 아미노산 L-티로신에서 유래됩니다. 소변의 카테콜라민 수치는 특정 질환의 지표가 될 수 있습니다. 카테콜라민 대사물의 다양한 인증 참조 물질 용액을 제공합니다. 해당 CRM은 단일 및 다중 성분 용액으로 제공됩니다.