주요 문서
Z743322
Brayer for Breathe-EASY®) sealing membrane, 4 in firm deluxe rubber roller
pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
material
rubber (soft)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech BRAY-5000
일반 설명
Handy 4 inch soft rubber brayer ensures a good seal between microplate and sealing films.
법적 정보
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)