주요 문서
SLW1130/26D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1130/26D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
Joints neck (37)
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
printed trace code
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1130/26D
높이
220 mm
본체 O.D.
131 mm
용량
1,000 mL
경부 I.D.
37 mm
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)