주요 문서
Z671886
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
동의어(들):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
material
ceramic plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3582600
IKA C-MAG MS10
파라미터
100-1500 rpm speed
플렛폼 크기
280 mm × 280 mm
교반기 용적
15 L
중량
13.2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)