주요 문서
Z659320
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
동의어(들):
sonification vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101520
NACRES:
NB.74
material
glass
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 538
재고 정보
available only in EU
용적 × I.D. × 높이
15 mL × 20 mm × 65 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flow vessel DG with cooling jacket, for continuous sonication of larger quantities in the flow. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication via existing hose connections.
특징 및 장점
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)