material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 529
재고 정보
available only in EU
직경 × 길이
3 mm × 175 mm
직경
≥6 mm
용적
1-50 mL , HD 2070
5-90 mL , HD 2200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.