양식
film
제조업체/상표
Axygen Inc HS-200
Corning
일반 설명
- Axygen® PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from polyester/aluminum
- Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
- Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230)
- Suitable for low-temperature compound storage, short-term room temperature compound storage and PCR.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.