주요 문서
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.22
특징
autoclavable aerosol tight
제조업체/상표
Hettich 2425
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MIKRO 200/200R
for use with UNIVERSAL 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)