주요 문서
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.82
특징
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1016
파라미터
4,025 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1