material
Suprasil® quartz
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 105.210-QS
파라미터
200-2,500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
개구 중심 높이
15 mm , aperture
챔버 용적
5 μL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with pipette tips, aperture 0.8mm diameter
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객