material
PE stopper
Suprasil® quartz
설명
3 windows
제조업체/상표
Hellma 105.251-QS
Hellma
파라미터
200-2500 nm spectral range
기술
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
개구 중심 높이
15 mm
챔버 용적
45 μL
경로길이
3x3 mm
검출 방법
fluorometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section