주요 문서
Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
설명
4 windows
제조업체/상표
Hellma 115F-QS
파라미터
200-2500 nm spectral range
높이 × 너비 × 깊이
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
400 μL
경로길이
10x2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with PTFE stopper
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)