주요 문서
Z376787
Sigma-Aldrich
Disposable culture tubes
polystyrene tube
동의어(들):
culture tube, plastic test tube, test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
무균
non-sterile
특징
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Simport T400-3
용량
5 mL
크기
12 mm × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)