주요 문서
Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
동의어(들):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
neck thread push fit
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Greiner 187262
재고 정보
available only in EU
용량
14 mL
직경 × 길이
18 mm × 95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)