주요 문서
Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
동의어(들):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
cap (plugseal)
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
무균
non-sterile
특징
graduations: no
for micro rack tube system (Z642851)
with attached strip cap, round (U) bottom
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Greiner 102270
캡 직경
5.8 mm
용량
1.3 mL
직경 × 길이
8.5 mm × 44 mm
직경
8.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)