material
cylindrical
glass key
조인트
joint: ST/NS14/23
특징
graduated
제조업체/상표
Lenz 4.3537.11
용량
100 mL
스톱콕 플러그 보어 크기
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
법적 정보
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.