주요 문서
Z328359
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
color-coded orange
electronic: no
single-channel
DE-M marking
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 701807
부피 측정 범위
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
기타 정보
BR701807 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)