뒤로
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
Products
제품 카테고리
pipettors (8)
Manufacturer
용적(ml)
Volume (µL)
전자
포장 단위
제품 필터
Showing 1-8 of 8
비교
제품 번호
설명
가격
Z328413
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 1-5 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
확장
가격 보기
Z328421
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 2-10 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
확장
가격 보기
Z328405
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 200-1000 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
확장
가격 보기
Z328391
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
확장
가격 보기
Z328383
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
확장
가격 보기
Z328359
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
확장
가격 보기
Z328367
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
확장
가격 보기
Z328375
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, digital volume,
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%