material
glass
무균
non-sterile
특징
color-coded blue/red
DE-M marking
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 701910
BRAND
최대 용적
200 μL
용적
100-200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
BR701910 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객