주요 문서
Z290548
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
특징
graduation
포장
pkg of 1 ea
깔대기 용량
500 mL
멤브레인 직경
47 mm
경부 직경
47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)