주요 문서
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
glass housing
무균
non-sterile
포장
pack of 1
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
보틀(bottle) 용량
4000 mL
용량
4000 mL
깔대기 용량
4000 mL
피팅
connector for 40/35 joint
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask does not have side arm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)