주요 문서
58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
starter kit
Quality Level
포장
pkg of 1
일반 설명
Connects to 1000 mL sidearm flask
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • Funnel base and stopper
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
·
Flask not included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)