일반 설명
A robust solution for solid or liquid sample storage. Available in configurations that meet your tracking and packaging requirements, Thermo Scientific Nunc Low-Profile 5.0mL Externally-Threaded Universal Tubes feature 2D barcodes, graduations, a white patch for labeling, and a wide mouth design for easy addition and extraction of sample material. The externally-threaded design minimizes contamination risk in manual handling procedures. The tubes and rack are rated for storage down to vapor phase liquid nitrogen temperatures.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.