material
flat bottom
polypropylene
포장
case of 10 × 24 ea
제조업체/상표
Nunc 374510-BR
기술
PCR: suitable
용량
2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Experience the best features of the Thermo Scientific storage tube portfolio: universal cap, universal latch rack, and free-standing tube. This versatile 2.0mL internally-threaded tube is ideal both for a large storage system like a biobank, and in smaller scale for traditional cryostorage. **Now available in a barcoded rack to allow tracking of the rack in addition to individual tubes. Sample identity is ensured due to a permanently attached 2D barcode on each tube and permanent laser etching of the rack. All tubes and racks are supplied free from DNA, RNase, DNase, and endotoxins.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.