포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Nunc 276002
색상
natural
일반 설명
Protect all 96 wells during short-term or long-term storage of chemicals or compounds with a single device using Nunc™ 96-Well Cap Mats, which prevent contamination and evaporation of well contents.
특징 및 장점
- Chemically resistant
- Pierceable
- Can withstand low temperature to -80°C
법적 정보
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.