분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)c3c(n[o]c3C)C)Cl)Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H14Cl2N2O3/c1-9-16(10(2)25-22-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(23)24/h3-8,21H,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
VUXZATVQMFSUCM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.