주요 문서
TMO140065
Nunc® EasyFill(TM) Cell Factory(TM) port cap
high-density polyethylene, diam. 0.5 in.
동의어(들):
closed cell system cap, closed cell system port cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.13
material
high-density polyethylene
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nunc 140065
직경
0.5 in.
일반 설명
HDPE Adaptor closure with 1/2 in. Barb, sterile, gamma irradiated.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)