분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=CC=CC(COC2=C(C=CC=C2)CN(CC3=CC=CC=C3OCC4=CC=CC(C)=C4)CC[C@@H](C(O)=O)N)=C1
InChI
1S/C34H38N2O4/c1-25-9-7-11-27(19-25)23-39-32-15-5-3-13-29(32)21-36(18-17-31(35)34(37)38)22-30-14-4-6-16-33(30)40-24-28-12-8-10-26(2)20-28/h3-16,19-20,31H,17-18,21-24,35H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m0/s1
InChI key
YGKNVAAMULVFNN-HKBQPEDESA-N
생화학적/생리학적 작용
Competitive antagonist of the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) with anti-tumor activity
V-9302 is a selective competitive antagonist of the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) with anti-tumor activity. V-9302 caused reduced cellular viability and increased cell death in a panel of cancer cell lines and reduced tumor cell growth in both HCT-116 and HT29 (Fig. 5f) xenograft models.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.