생물학적 소스
plant oil (sunflower)
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable