T7140
Glyceryl trioleate
≥99%
동의어(들):
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
plant (sunflower)
Quality Level
분석
≥99%
양식
oil
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as an experimental diet along with fat-free basal mix and corn oil and then to access the dietary fat absorption among mice
- as an interfering substance to test its effect on human serum in the approach to develop rapid enzyme immunoassay for the detection of retinol-binding protein
- as a standard in the determination of triglyceride concentration, colorimetrically using liver tissue sample from cows
포장
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
626.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
330.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.