T9517
Glyceryl trilinoleate
≥98% (TLC), liquid
동의어(들):
TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)), 1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinoleoylglycerol, Glycerol trilinoleate, Trilinolein
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
liquid
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
- Gum Arabic-Stabilized Ferric Oxyhydroxide Nanoparticles for Efficient and Targeted Intestinal Delivery of Bioavailable Iron.: This research explores the use of glyceryl trilinoleate in stabilizing nanoparticles for targeted iron delivery, highlighting its potential in improving bioavailability and therapeutic efficiency (Li et al., 2023).
포장
애플리케이션
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.