주요 문서
SYND281010
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 10 mL
동의어(들):
Synthware D281010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech D281010
보틀(bottle) 용량
10 mL
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 10mL, 85mm
애플리케이션
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)